Stampa…
1H-Indazole-5-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60111-1G OR60111-250MG
APOSOR60111-1GEA 94.5 EUR
APOSOR60111-1G APOSOR60111-250MG
1H-Indazole-5-boronic acid
1H-Indazole-5-boronic acid
Formula: C₇H₇BN₂O₂
Peso molecolare: 161,9537 g/mol
Punto di fusione: 175…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06739151
CAS Number: 338454-14-1