1H-Indazole-4-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR60110-100MG
OR60110-250MG
APOSOR60110-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR60110-100MG
APOSOR60110-250MG
1H-Indazole-4-boronic acid
1H-Indazole-4-boronic acid
Formula:
C₇H₇BN₂O₂ Punto di fusione: 166…168 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09878901 CAS Number: 1023595-17-6 |