Stampa…
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1-Methyl-1H-indazol-4-yl)boronic acid
OR60109-1G OR60109-250MG OR60109-5G
APOSOR60109-1GEA 80 EUR
APOSOR60109-1G APOSOR60109-250MG APOSOR60109-5G
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid
Formula: C₈H₉BN₂O₂
Peso molecolare: 175,9803 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09870045
CAS Number: 1001907-60-3