Stampa…
2-Bromo-5-chloropyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60106-1G OR60106-5G
APOSOR60106-1GEA 53.9 EUR
APOSOR60106-1G APOSOR60106-5G
2-Bromo-5-chloropyrazine
2-Bromo-5-chloropyrazine
Formula: C₄H₂BrClN₂
Peso molecolare: 193,4291 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08460074
CAS Number: 912773-21-8