Stampa…
4-Chloro-5-nitropyridin-2(1H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-2-hydroxy-5-nitropyridine
OR60104-1G OR60104-250MG
APOSOR60104-1GEA 78.6 EUR
APOSOR60104-1G APOSOR60104-250MG
4-Chloro-5-nitropyridin-2(1H)-one
4-Chloro-5-nitropyridin-2(1H)-one
Formula: C₅H₃ClN₂O₃
Peso molecolare: 174,5400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11046303
CAS Number: 850663-54-6