Stampa…
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60101-1G OR60101-5G
APOSOR60101-1GEA 14.7 EUR
APOSOR60101-1G APOSOR60101-5G
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇BrO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07787171
CAS Number: 24078-12-4