Stampa…
N-Boc-L-valine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-Val-OH, BOC-L-Valine
OR60097-100G OR60097-500G OR60097-1KG
APOSOR60097-100GEA 61.1 EUR
APOSOR60097-100G APOSOR60097-500G APOSOR60097-1KG
N-Boc-L-valine 97%
N-Boc-L-valine
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
Peso molecolare: 217,3 g/mol
Punto di fusione: 78…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065605
CAS Number: 13734-41-3