Stampa…
(6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-yl)methanamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60096-1G OR60096-250MG
APOSOR60096-1GEA 314 EUR
APOSOR60096-1G APOSOR60096-250MG
(6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-yl)methanamine
(6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-yl)methanamine
Formula: C₆H₁₀N₄
Punto di fusione: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08691190
CAS Number: 923156-44-9