Stampa…
7-Bromo-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60094-1G OR60094-5G OR60094-10G
APOSOR60094-1GEA 14.7 EUR
APOSOR60094-1G APOSOR60094-5G APOSOR60094-10G
7-Bromo-1H-indazole
7-Bromo-1H-indazole
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197,0300 g/mol
Punto di fusione: 126…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371564
CAS Number: 53857-58-2