Stampa…
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR60087-5G OR60087-25G
APOSOR60087-5GEA 29.2 EUR
APOSOR60087-5G APOSOR60087-25G
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formula: C₆H₂Br₂N₂S
Peso molecolare: 293,97 g/mol
Punto di fusione: 186…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00658844
CAS Number: 15155-41-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III