Stampa…
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid hydrate, 4-Methoxypyridine-3-boronic acid hydrate
OR60085-1G OR60085-5G
APOSOR60085-1GEA 125 EUR
APOSOR60085-1G APOSOR60085-5G
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Formula: C₆H₈BNO₃·H₂O
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD07186213
CAS Number: 1256355-26-6