Stampa…
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methyl-4-anisaldehyde
OR60083-10G OR60083-25G
APOSOR60083-10GEA 90.2 EUR
APOSOR60083-10G APOSOR60083-25G
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 80…85 °C/1mmHg
Densità: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003375
CAS Number: 32723-67-4
EINECS: 251-177-8