2-Methylisonicotinic acid, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR60082-1G
OR60082-250MG
OR60082-5G
APOSOR60082-1GEA
21.9
EUR
APOSOR60082-1G
APOSOR60082-250MG
APOSOR60082-5G
2-Methylisonicotinic acid, grado tecnico
2-Methylisonicotinic acid
Formula:
C₇H₇NO₂ Punto di fusione: 295…300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00513435 CAS Number: 4021-11-8 |