Stampa…
2-Cyano-5-bromomethylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Bromomethyl)picolinonitrile, 5-(Bromomethyl)pyridine-2-carbonitrile
OR60075-1G OR60075-250MG OR60075-100MG OR60075-5G
APOSOR60075-1GEA 219 EUR
APOSOR60075-1G APOSOR60075-250MG APOSOR60075-100MG APOSOR60075-5G
2-Cyano-5-bromomethylpyridine
2-Cyano-5-bromomethylpyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037857
CAS Number: 308846-06-2