Stampa…
4-Isoquinolinecarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Isoquinoline-4-carboxylic acid
OR60073-1G OR60073-5G
APOSOR60073-1GEA 120 EUR
APOSOR60073-1G APOSOR60073-5G
4-Isoquinolinecarboxylic acid 98%
4-Isoquinolinecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂
Peso molecolare: 173,1681 g/mol
Punto di fusione: 265…275 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00094344
CAS Number: 7159-36-6