Stampa…
6-Isoquinolineboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60071-1G OR60071-250MG
APOSOR60071-1GEA 236 EUR
APOSOR60071-1G APOSOR60071-250MG
6-Isoquinolineboronic acid 95%
6-Isoquinolineboronic acid
Formula: C₉H₈BNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697418
CAS Number: 899438-92-7