Stampa…
Isoquinoline-6-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Aminoisoquinoline
OR60070-1G OR60070-5G OR60070-10G
APOSOR60070-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60070-1G APOSOR60070-5G APOSOR60070-10G
Isoquinoline-6-amine 97%
Isoquinoline-6-amine
Formula: C₉H₈N₂
Peso molecolare: 144,1732 g/mol
Punto di fusione: 214…216 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114862
CAS Number: 23687-26-5