Stampa…
Acido caproico 99%
Fornitore: Apollo Scientific
OR6007-100G OR6007-500G OR6007-25G
APOSOR6007-100GEA 69.6 EUR
APOSOR6007-100G APOSOR6007-500G APOSOR6007-25G
Acido caproico 99%
Acido caproico
Formula: C₆H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 202…203 °C
Punto di fusione: –3 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004421
CAS Number: 142-62-1