Stampa…
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60069-1G OR60069-250MG
APOSOR60069-1GEA 270 EUR
APOSOR60069-1G APOSOR60069-250MG
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Formula: C₆H₅Br₂N
Peso molecolare: 250,92 g/mol
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276299
CAS Number: 94446-97-6