Stampa…
5-Aminopyridin-2(1H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60068-5G OR60068-100G OR60068-25G
APOSOR60068-5GEA 75.7 EUR
APOSOR60068-5G APOSOR60068-100G APOSOR60068-25G
5-Aminopyridin-2(1H)-one
5-Aminopyridin-2(1H)-one
Formula: C₅H₆N₂O
Peso molecolare: 110,12 g/mol
Punto di fusione: 180 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03427652
CAS Number: 33630-94-3