Stampa…
5-Bromo-3-cyanoindole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-1H-indole-3-carbonitrile
OR60067-10G OR60067-5G
APOSOR60067-10GEA 139 EUR
APOSOR60067-10G APOSOR60067-5G
5-Bromo-3-cyanoindole 97%
5-Bromo-3-cyanoindole
Formula: C₉H₅BrN₂
Peso molecolare: 221,0500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04127133
CAS Number: 90271-86-6