5-Nitro-2-picoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₆N₂O₂ Punto di fusione: 107…109 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114179 CAS Number: 21203-68-9 |