Stampa…
1H-Indazole-7-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60064-1G OR60064-10G OR60064-5G
APOSOR60064-1GEA 29.2 EUR
APOSOR60064-1G APOSOR60064-10G APOSOR60064-5G
1H-Indazole-7-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-7-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,15 g/mol
Punto di fusione: 222…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06804572
CAS Number: 677304-69-7