Stampa…
1H-Indazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60062-1G OR60062-5G
APOSOR60062-1GEA 23.2 EUR
APOSOR60062-1G APOSOR60062-5G
1H-Indazole-5-carboxylic acid
1H-Indazole-5-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Punto di fusione: 318…322 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06804570
CAS Number: 61700-61-6