Stampa…
1H-Indazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60061-1G OR60061-5G OR60061-10G
APOSOR60061-1GEA 27.7 EUR
APOSOR60061-1G APOSOR60061-5G APOSOR60061-10G
1H-Indazole-4-carboxylic acid
1H-Indazole-4-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840644
CAS Number: 677306-38-6