Stampa…
2-Chlorothiazole-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR60059-1G OR60059-500MG
APOSOR60059-1GEA 361 EUR
APOSOR60059-1G APOSOR60059-500MG
2-Chlorothiazole-5-carbonitrile
2-Chlorothiazole-5-carbonitrile
Formula: C₄HClN₂S
Peso molecolare: 144,5821 g/mol
Punto di fusione: 52…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03012290
CAS Number: 51640-36-9