Stampa…
3-Chloro-6-iodopyridazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60058-1G OR60058-100G
APOSOR60058-1GEA 0 EUR
APOSOR60058-1G APOSOR60058-100G
3-Chloro-6-iodopyridazine
3-Chloro-6-iodopyridazine
Formula: C₄H₂ClIN₂
Peso molecolare: 240.43 g/mol
Punto di fusione: 110…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08275187
CAS Number: 135034-10-5