Stampa…
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-oxopropanenitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60057-1G OR60057-5G
APOSOR60057-1GEA 216 EUR
APOSOR60057-1G APOSOR60057-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-oxopropanenitrile
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₁₀H₇NO₃
Punto di fusione: 133…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08558157
CAS Number: 96220-14-3