Stampa…
7-Amino-1-tetralone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
OR60056-1G OR60056-500MG
APOSOR60056-1GEA 147 EUR
APOSOR60056-1G APOSOR60056-500MG
7-Amino-1-tetralone
7-Amino-1-tetralone
Formula: C₁₀H₁₁NO
Peso molecolare: 161,2 g/mol
Punto di fusione: 138…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07369817
CAS Number: 22009-40-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III