Stampa…
2,6-Dichloronicotinonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,6-Dichloropyridine-3-carbonitrile, 2,6-Dichloro-3-cyanopyridine
OR60049-5G OR60049-1G OR60049-25G
APOSOR60049-5GEA 45.2 EUR
APOSOR60049-5G APOSOR60049-1G APOSOR60049-25G
2,6-Dichloronicotinonitrile 97%
2,6-Dichloronicotinonitrile
Formula: C₆H₂Cl₂N₂
Peso molecolare: 173,00 g/mol
Punto di fusione: 121…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411341
CAS Number: 40381-90-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III