Pyridazin-4-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Aminopyridazine
OR60046-1G
OR60046-5G
APOSOR60046-1GEA
79.9
EUR
APOSOR60046-1G
APOSOR60046-5G
Pyridazin-4-amine 97%
Pyridazin-4-amine
Formula:
C4H5N3 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00233975 CAS Number: 20744-39-2 |