Stampa…
Dicicloesilcarbodiimide 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: DCC, N,N'-Dicicloesilcarbodiimide
OR60045-100G OR60045-500G
APOSOR60045-100GEA 26.3 EUR
APOSOR60045-100G APOSOR60045-500G
Dicicloesilcarbodiimide 99%
Dicicloesilcarbodiimide
Formula: C₁₃H₂₂N₂
Peso molecolare: 206,33 g/mol
Punto di ebollizione: 154…156 °C/11mmHg
Punto di fusione: 33…36 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011659
CAS Number: 538-75-0
EINECS: 208-704-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II