Stampa…
4-Iodobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60044-5G OR60044-10G OR60044-25G
APOSOR60044-5GEA 26.1 EUR
APOSOR60044-5G APOSOR60044-10G APOSOR60044-25G
4-Iodobenzyl alcohol
4-Iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₇IO
Punto di fusione: 72…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01732720
CAS Number: 18282-51-4