2-Chloropyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₃Cl₂NO₂S Punto di fusione: 42…43 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05664916 CAS Number: 6684-06-6 UN: 3261 ADR: 8,II |