Stampa…
3-Aminopropylphosphonic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60033-1G OR60033-5G
APOSOR60033-1GEA 143 EUR
APOSOR60033-1G APOSOR60033-5G
3-Aminopropylphosphonic acid
3-Aminopropylphosphonic acid
Formula: C3H10NO3P
Peso molecolare: 139,0902 g/mol
Punto di fusione: 294 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008222
CAS Number: 13138-33-5