Stampa…
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Methyl-2(methylsulphanyl)pyrimidine
OR60031-25G OR60031-5G
APOSOR60031-25GEA 141 EUR
APOSOR60031-25G APOSOR60031-5G
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₆H₈N₂S
Densità: 1,007 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023242
CAS Number: 14001-63-9