Stampa…
(+/-)-Equol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Hydroxyphenyl)chroman-7-ol, (R,S)-Equol, 4′,7-Dihydroxyisoflavane, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chroman, (±)-Equol, 4',7-Isoflavandiol, 3-(4-Hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-7-ol
OR60026-1G OR60026-5G
APOSOR60026-1GEA 26.3 EUR
APOSOR60026-1G APOSOR60026-5G
(+/-)-Equol
(+/-)-Equol
Formula: C₁₅H₁₄O₃
Peso molecolare: 242,27 g/mol
Punto di fusione: 158…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016662
CAS Number: 94105-90-5