Stampa…
Thiophene-3-carboxylic acid amide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60025-1G OR60025-5G
APOSOR60025-1GEA 169 EUR
APOSOR60025-1G APOSOR60025-5G
Thiophene-3-carboxylic acid amide
Thiophene-3-carboxylic acid amide
Formula: C₅H₅NOS
Punto di fusione: 181…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05664206
CAS Number: 51460-47-0