Stampa…
2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60023-1G OR60023-250MG
APOSOR60023-1GEA 0 EUR
APOSOR60023-1G APOSOR60023-250MG
2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739041
CAS Number: 149849-92-3