Stampa…
4-Borono-L-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60018-1G OR60018-250MG
APOSOR60018-1GEA 115 EUR
APOSOR60018-1G APOSOR60018-250MG
4-Borono-L-phenylalanine
4-Borono-L-phenylalanine
Formula: C₉H₁₂BNO₄
Punto di fusione: 283…293 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01075172
CAS Number: 76410-58-7