4-Borono-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR60017-1G
OR60017-5G
APOSOR60017-1GEA
250
EUR
APOSOR60017-1G
APOSOR60017-5G
4-Borono-DL-phenylalanine
4-Borono-DL-phenylalanine
Formula:
C₉H₁₂BNO₄ Punto di fusione: 270 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01863704 CAS Number: 90580-64-6 |