Stampa…
4-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60016-1G OR60016-250MG
APOSOR60016-1GEA 101 EUR
APOSOR60016-1G APOSOR60016-250MG
4-Bromo-2-methyl-2H-indazole
4-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09870046
CAS Number: 590417-93-9