Stampa…
4-Bromo-1-methyl-1H-indazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60015-1G OR60015-25G OR60015-5G
APOSOR60015-1GEA 55.3 EUR
APOSOR60015-1G APOSOR60015-25G APOSOR60015-5G
4-Bromo-1-methyl-1H-indazole 98%
4-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
Peso molecolare: 211,0586 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09870042
CAS Number: 365427-30-1