Stampa…
7-Amino-2-methylindazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60014-1G OR60014-5G OR60014-250MG
APOSOR60014-1GEA 111 EUR
APOSOR60014-1G APOSOR60014-5G APOSOR60014-250MG
7-Amino-2-methylindazole
7-Amino-2-methylindazole
Formula: C₈H₉N₃
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Punto di fusione: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03787880
CAS Number: 90223-02-2