Stampa…
4-Indoleboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
OR60010-1G OR60010-5G OR60010-10G
APOSOR60010-1GEA 36.4 EUR
APOSOR60010-1G APOSOR60010-5G APOSOR60010-10G
4-Indoleboronic acid pinacol ester
4-Indoleboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₈BNO₂
Peso molecolare: 243,11 g/mol
Punto di fusione: 168…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689896
CAS Number: 388116-27-6