Stampa…
2-Amino-4,6-dichloropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60009-1G OR60009-5G OR60009-10G
APOSOR60009-1GEA 20.5 EUR
APOSOR60009-1G APOSOR60009-5G APOSOR60009-10G
2-Amino-4,6-dichloropyridine
2-Amino-4,6-dichloropyridine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 163,0100 g/mol
Punto di fusione: 108…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04037218
CAS Number: 116632-24-7