Stampa…
2-Hydroxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-ol, 6-Hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
OR60007-10G OR60007-1G OR60007-5G
APOSOR60007-10GEA 757 EUR
APOSOR60007-10G APOSOR60007-1G APOSOR60007-5G
2-Hydroxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Hydroxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₆BNO₃
Peso molecolare: 221,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06795671
CAS Number: 1054483-78-1