Stampa…
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Tetrahydropyran-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-5-boronic acid Pinacol ester, 1-(Tetrahydropyran-2-yl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR60006-100G OR60006-25G OR60006-5G
APOSOR60006-100GEA 119 EUR
APOSOR60006-100G APOSOR60006-25G APOSOR60006-5G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₃BN₂O₃
Peso molecolare: 278,16 g/mol
Punto di fusione: 74…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09037501
CAS Number: 903550-26-5