Stampa…
1-Methyl-2-benzimidazolinone 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dihydro-1-methyl-2H-benzimidazol-2-one, 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR60004-1G OR60004-5G
APOSOR60004-1GEA 123 EUR
APOSOR60004-1G APOSOR60004-5G
1-Methyl-2-benzimidazolinone 96%
1-Methyl-2-benzimidazolinone
Formula: C₈H₈N₂O
Peso molecolare: 148,165 g/mol
Punto di fusione: 192…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142654
CAS Number: 1849-01-0