Stampa…
2-Amino-4-phenylphenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60002-1G OR60002-250MG
APOSOR60002-1GEA 33.5 EUR
APOSOR60002-1G APOSOR60002-250MG
2-Amino-4-phenylphenol 98%
2-Amino-4-phenylphenol
Formula: C₁₂H₁₁NO
Punto di fusione: 198…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059187
CAS Number: 1134-36-7
EINECS: 214-484-8